Diethyl-3-oxoglutarate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 96%
CAS No.: 105-50-0
Molecular Formula: C9H14O5
Formula Weight: 202.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 134-135°/10mm
Beilstein Reference: 640146
MDL No.: MFCD00009200
Fórmula:
C₉H₁₄O₅ Ponto de ebulição: 134…135 °C (10 mmHg) Densidade: 1,113 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) |
Número MDL :
MFCD00009200 Número CAS: 105-50-0 EINECS: 203-302-2 |