Phenyl dichlorophosphate 97%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 770-12-7
Molecular Formula: C6H5Cl2O2P
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -1°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 511863
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002067
Fórmula:
C₆H₅Cl₂O₂P Ponto de ebulição: 241…243 °C Ponto de Fusão: –1 °C Densidade: 1,415 Ponto de Inflamação: 112 °C (233 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002067 Número CAS: 770-12-7 EINECS: 212-220-6 UN: 3265 ADR: 8,II |