Print…
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio, (máx. 2% H₂O) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A10244.0E A10244.22 A10244.36
A10244.0EEA 278 EUR
A10244.0E A10244.22 A10244.36
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio, (máx. 2% H₂O) 98%
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio
Purity: 98% CAS No.: 127-68-4 Molecular Formula: C6H4NNaO5S.xH2O Formula Weight: 225.16(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00007490
Fórmula: C₆H₄NNaO₅S
Ponto de Fusão: 350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007490
Número CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3