Print…
Pentaethylene glycol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
A10133.09 A10133.18 A10133.30
A10133.09EA 143 EUR
A10133.09 A10133.18 A10133.30
Pentaethylene glycol ≥98%
Pentaethylene glycol
Purity: 98+% CAS No.: 4792-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)5OH Formula Weight: 238.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 338-340° Beilstein Reference: 1635593 MDL No.: MFCD00002878
Fórmula: C₁₀H₂₂O₆
Ponto de ebulição: 338…340 °C
Densidade: 1,126
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002878
Número CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4