Methacrolein ≥96% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Estabilizado com hidroquinona (HQ)
Stabilized with hydroquinone
Purity: 96%
CAS No.: 78-85-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.847
Refractive Index: 1.4150
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -81°
Boiling Point: 69-70°
UN No.: 2396
MDL No.: MFCD00006974
Fórmula:
C₄H₆O Ponto de ebulição: 69…70 °C Ponto de Fusão: –81 °C Densidade: 0,847 Ponto de Inflamação: –15 °C (5 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006974 Número CAS: 78-85-3 EINECS: 201-150-1 UN: 2396 ADR: 3,II |