Metacrilato de isobutilo ≥99.5% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methacrylic acid Isobutyl ester
Estabilização:
Estabilizado com éter monometílico de hidroquinona (4-metoxifenol, MEHQ)
41948.AK
41948.K2
41948.K7
41948.AKEA
37.2
EUR
41948.AK
41948.K2
41948.K7
Metacrilato de isobutilo ≥99.5% estabilizada
Metacrilato de isobutilo
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+%
CAS No.: 97-86-9
Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 1747595
UN No.: 2283
MDL No.: MFCD00008931
Fórmula:
C₈H₁₄O₂ Peso Molecular: 142.2 g/mol Ponto de ebulição: 155 °C Densidade: 0.889 Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008931 Número CAS: 97-86-9 EINECS: 202-613-0 UN: 2283 ADR: 3 III |