Print…
Indium arsenide ≥99.9999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12932.04 12932.09
12932.04EA 160 EUR
12932.04 12932.09
Indium arsenide ≥99.9999% (baseado em metais)
Indium arsenide
Purity: 99.9999% CAS No.: 1303-11-3 Molecular Formula: InAs Formula Weight: 189.74 Physical Form: 1.5-9.5mm Polycrystalline Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,4949 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00016144
Fórmula: AsIn
Ponto de Fusão: 936 °C
Densidade: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016144
Número CAS: 1303-11-3
EINECS: 215-115-3
UN: 1557
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4949