Print…
Diacrilato de 1,4-butilenoglicol ≥99% (ésteres reativos) estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
32780.06 32780.14 32780.22
32780.06EA 34.8 EUR
32780.06 32780.14 32780.22
Diacrilato de 1,4-butilenoglicol ≥99% (ésteres reativos) estabilizada
Diacrilato de 1,4-butilenoglicol
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone
Purity: 99+% CAS No.: 1070-70-8 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 83°/0.3mm Beilstein Reference: 1777487 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00014940
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 83 °C (0,3 mmHg)
Densidade: 1,051
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014940
Número CAS: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6
UN: 1760
ADR: 8,III