Ammonium sulphite monohydrate ≥92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
17996.A1
17996.A7
17996.A1EA
60
EUR
17996.A1
17996.A7
Ammonium sulphite monohydrate ≥92%
Ammonium sulphite monohydrate
Purity: 92% min
CAS No.: 7783-11-1
Molecular Formula: H8N2O3S.H2O
Formula Weight: 134.15 (116.14anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.41
Refractive Index: 1.5150
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 60-70° dec.
Merck Reference: 14,557
MDL No.: MFCD00066094
Fórmula:
H₈N₂O₃S·1H₂O Ponto de Fusão: 60…70 °C (decomposição) Densidade: 1,41 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066094 Número CAS: 7783-11-1 EINECS: 233-484-9 Merck Index: 14,557 |