Print…
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
14142.18 14142.36 14142.57
14142.18EA 58.9 EUR
14142.18 14142.36 14142.57
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% (w/w) em solução aquosa
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
CAS No.: 6303-21-5 Molecular Formula: H3O2P Formula Weight: 66.00 Physical Form: Liquid Density: 1.225 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD02183592
Fórmula: H₃O₂P
Peso Molecular: 66 g/mol
Densidade: 1.225
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02183592
Número CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8 II