Print…
Zirconium(IV) acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14065.18 14065.30
14065.18EA 109 EUR
14065.18 14065.30
Zirconium(IV) acetylacetonate
Zirconium(IV) acetylacetonate
CAS No.: 17501-44-9 Molecular Formula: C20H28O8Zr Formula Weight: 487.66 Physical Form: Crystals Appearance: White Odour: Weak MDL No.: MFCD00000036
Fórmula: C₂₀H₂₈O₈Zr
Ponto de Fusão: 191…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000036
Número CAS: 17501-44-9
EINECS: 241-510-5