Print…
Paládio 5% em carbonato de bário, pó, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11721.06 11721.14 11721.22
11721.06EA 0 EUR
11721.06 11721.14 11721.22
Paládio 5% em carbonato de bário, pó, reduzido
Palladium
Odour: Odourless UN No.: 1564 MDL No.: MFCD03427451
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1564
ADR: ,