Print…
Tetraethylene glycol monomethyl ether 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
420350050 420350250
ACRO420350050EA 80.5 EUR
ACRO420350050 ACRO420350250
Tetraethylene glycol monomethyl ether 98%
Tetraethylene glycol monomethyl ether
Fórmula: C₉H₂₀O₅
Ponto de ebulição: 158…160 °C (5 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041756
Número CAS: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %