Print…
Metacrilato de isobutilo 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid Isobutyl ester
412680010 412680025
ACRO412680010EA 60.2 EUR
ACRO412680010 ACRO412680025
Metacrilato de isobutilo 99% estabilizada
Metacrilato de isobutilo
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de Fusão: –37 °C
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008931
Número CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)