Print…
4-Hydrazinobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
411790250 411791000 411790050
ACRO411790250EA 83.5 EUR
ACRO411790250 ACRO411791000 ACRO411790050
4-Hydrazinobenzoic acid 98%
4-Hydrazinobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007581
Número CAS: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Assay ≥97.5 %