Print…
Cloreto de dimetilssulfamoilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
408590250 408591000 408595000
ACRO408590250EA 71.9 EUR
ACRO408590250 ACRO408591000 ACRO408595000
Cloreto de dimetilssulfamoilo 99%
Cloreto de dimetilssulfamoilo
Fórmula: C₂H₆ClNO₂S
Ponto de ebulição: 114 °C (75 mmHg)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,337 g/cm³
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007425
Número CAS: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %