N,N-Dimethylallylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
407980250
407980050
ACRO407980250EA
161
EUR
ACRO407980250
ACRO407980050
N,N-Dimethylallylamine 98%
N,N-Dimethylallylamine
Fórmula:
C₅H₁₁N Ponto de Inflamação: 8 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00038234 Número CAS: 2155-94-4 EINECS: 218-458-7 UN: 2733 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |