Print…
Diethyl chlorophosphate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
407241000 407240250 407245000
ACRO407241000EA 96.9 EUR
ACRO407241000 ACRO407240250 ACRO407245000
Diethyl chlorophosphate 95%
Diethyl chlorophosphate
Fórmula: C₄H₁₀ClO₃P
Ponto de ebulição: 81 °C (6 mmHg)
Densidade: 1,19 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009075
Número CAS: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %