Print…
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
381300010 381300050
ACRO381300010EA 66.6 EUR
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Fórmula: C₈H₁₆Si
Peso Molecular: 140.3 g/mol
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191877
Número CAS: 86318-61-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %