Print…
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
376040050 376040250
ACRO376040050EA 49.9 EUR
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Fórmula: C₈H₆ClNO₄
Ponto de Fusão: 32 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007375
Número CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)