Print…
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
374280010 374280050
ACRO374280010EA 29.3 EUR
ACRO374280010 ACRO374280050
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de ebulição: 261 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130145
Número CAS: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %