Print…
Aminoguanidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Aminoguanidine HCl, Aminoguanidine Hydrochloride, Guanylhydrazine hydrochloride
368910250 368911000
ACRO368910250EA 56.1 EUR
ACRO368910250 ACRO368911000
Aminoguanidine hydrochloride 98%
Aminoguanidine hydrochloride
Fórmula: CH₇ClN₄
Ponto de Fusão: >160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039074
Número CAS: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7
Encomendar
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %