Print…
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
367400250 367401000
ACRO367400250EA 63.8 EUR
ACRO367400250 ACRO367401000
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
2-Bromoethyl ethyl ether
Fórmula: C₄H₉BrO
Peso Molecular: 153.02 g/mol
Ponto de ebulição: 125…127 °C
Densidade: 1.357 g/cm³
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000237
Número CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
UN: 2340
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %