Print…
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050 366810250
ACRO366810050EA 122 EUR
ACRO366810050 ACRO366810250
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797844
Número CAS: 36052-24-1
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %