Print…
Pentaethylene glycol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
350730050 350730250
ACRO350730050EA 124 EUR
ACRO350730050 ACRO350730250
Pentaethylene glycol 98%
Pentaethylene glycol
Fórmula: C₁₀H₂₂O₆
Peso Molecular: 238.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002878
Número CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %