Print…
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
344570010 344570050
ACRO344570010EA 51.3 EUR
ACRO344570010 ACRO344570050
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 98%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Fórmula: C₄H₉NO
Ponto de ebulição: 108…110 °C (8 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00145220
Número CAS: 2799-21-5
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange-brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +4.5° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)