1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
334830250
334831000
ACRO334830250EA
56.7
EUR
ACRO334830250
ACRO334831000
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Fórmula:
C₁₀H₁₇N Ponto de ebulição: 114…115 °C (15 mmHg) Ponto de Inflamação: 66 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003163 Número CAS: 1125-99-1 EINECS: 214-414-6 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |