Print…
Diethyl-3-oxoglutarate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
325630500 325632500
ACRO325630500EA 60 EUR
ACRO325630500 ACRO325632500
Diethyl-3-oxoglutarate 95%
Diethyl-3-oxoglutarate
Fórmula: C₉H₁₄O₅
Peso Molecular: 202.21 g/mol
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009200
Número CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %