Print…
N-Methylpropylamine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-1-propylamine
314690050 314690250
ACRO314690050EA 67.4 EUR
ACRO314690050 ACRO314690250
N-Methylpropylamine 96%
N-Methylpropylamine
Fórmula: C₄H₁₁N
Peso Molecular: 73.14 g/mol
Ponto de ebulição: 61…63 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.71 g/cm³
Ponto de Inflamação: <–34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009361
Número CAS: 627-35-0
UN: 2733
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %