Print…
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyldichlorophosphine
310240100 310240500
ACRO310240100EA 278 EUR
ACRO310240100 ACRO310240500
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Dichloro(methyl)phosphine
Fórmula: CH₃Cl₂P
Peso Molecular: 116.91 g/mol
Ponto de ebulição: 81…82 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013616
Número CAS: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
UN: 2845
ADR: 4.2 I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %