Print…
Diethyl acetylenedicarboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
296350250 296351000
ACRO296350250EA 75.8 EUR
ACRO296350250 ACRO296351000
Diethyl acetylenedicarboxylate 97%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 107…110 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 1…3 °C
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009186
Número CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %