Print…
Methacrolein 90% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
292831000 292835000 292830100 292830500
ACRO292831000EA 580 EUR
ACRO292831000 ACRO292835000 ACRO292830100 ACRO292830500
Methacrolein 90% estabilizado
Methacrolein
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 69 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 0,847 g/cm³
Ponto de Inflamação: –15 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006974
Número CAS: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % Hydroquinone