Print…
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
264130250 264131000
ACRO264130250EA 178 EUR
ACRO264130250 ACRO264131000
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% estabilizada
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Fórmula: C₆H₁₅NO₂
Ponto de ebulição: 110…118 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,911 g/cm³
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008476
Número CAS: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %