Print…
3-Hydroxypicolinic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
241050050 241050250
ACRO241050050EA 115 EUR
ACRO241050050 ACRO241050250
3-Hydroxypicolinic acid 98%
3-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de Fusão: 208…212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006294
Número CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Encomendar
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %