Print…
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%, 95% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-Styrene oxide, (R)-Styrene oxide
240550050 240550010 240550250
ACRO240550050EA 96 EUR
ACRO240550050 ACRO240550010 ACRO240550250
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%, 95% ee
(R)-(+)-Epoxystyrene
Fórmula: C₈H₈O
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 192…195 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –37 °C
Densidade: 1.053 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066210
Número CAS: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥94 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (neat)