Print…
4'-Ethoxyacetanilide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
216591000 216595000 216590025
ACRO216591000EA 45 EUR
ACRO216591000 ACRO216595000 ACRO216590025
4'-Ethoxyacetanilide 97%
4'-Ethoxyacetanilide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 133…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009094
Número CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %