Print…
Methylenediphosphonic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
215070010 215070050
ACRO215070010EA 62 EUR
ACRO215070010 ACRO215070050
Methylenediphosphonic acid 98%
Methylenediphosphonic acid
Fórmula: CH₆O₆P₂
Ponto de ebulição: 82 °C (6 mmHg)
Ponto de Fusão: 200…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002139
Número CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %