Print…
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
209120010 209120025
ACRO209120010EA 95.7 EUR
ACRO209120010 ACRO209120025
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio 99%
3-Nitrobenzenossulfonato de sódio
Fórmula: C₆H₄NNaO₅S
Peso Molecular: 225.16 g/mol
Ponto de Fusão: 350 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007490
Número CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
pH 6 to 10 (1 % in water)