Print…
Paládio 10% em carvão ativado, seco, não reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 331 EUR
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
Paládio 10% em carvão ativado, seco, não reduzido
Palladium
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %