Print…
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zirconocene dichloride
187920050 187920250 187921000
ACRO187920050EA 45.9 EUR
ACRO187920050 ACRO187920250 ACRO187921000
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride 98+%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Peso Molecular: 292.32 g/mol
Ponto de Fusão: 242…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003726
Número CAS: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 245 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %