Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
182010100
182010500
ACRO182010100EA
61.4
EUR
ACRO182010100
ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Fórmula:
C₈H₁₈Si₂ Ponto de ebulição: 136…137 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 21…24 °C Densidade: 0,75 g/cm³ Ponto de Inflamação: 2 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008276 Número CAS: 14630-40-1 EINECS: 238-671-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Appearance | Clear colorless Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |