Print…
Iodosobenzene diacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
176560250 176561000 176565000
ACRO176560250EA 74.9 EUR
ACRO176560250 ACRO176561000 ACRO176565000
Iodosobenzene diacetate 98%
Iodosobenzene diacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁IO₄
Peso Molecular: 322.1 g/mol
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008692
Número CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %