Print…
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
170290250 170291000
ACRO170290250EA 71.5 EUR
ACRO170290250 ACRO170291000
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile 99+%
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001852
Número CAS: 5417-82-3
EINECS: 226-521-5
UN: 3439
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥99.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %
pH 3.5 to 5.5 (c=4, water)
Specific optical rotation (On dried basis)