Print…
Hydantoin 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
168701000 168705000
ACRO168701000EA 30.4 EUR
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoin 99%
Hydantoin
Fórmula: C₃H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 220…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005259
Número CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %