Print…
trans-Benzylideneacetone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
164525000 164520500 164521000
ACRO164525000EA 262 EUR
ACRO164525000 ACRO164520500 ACRO164521000
trans-Benzylideneacetone 99%
trans-Benzylideneacetone
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Ponto de ebulição: 260…262 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 38,5…41 °C
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008779
Número CAS: 1896-62-4
EINECS: 217-587-6
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38.5 to 41 °C
GC ≥98.5 %