Print…
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol 60%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Araldite RD-2
154315000 154310025
ACRO154315000EA 235 EUR
ACRO154315000 ACRO154310025
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol 60%, Grau técnico
Éter diglícidico do 1,4-butanodiol
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 266 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005146
Número CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥55 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure