Print…
Sodium benzenesulphinate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Benzenesulphinic acid sodium salt, Benzenesulphinic acid, sodium salt
154051000 154055000
ACRO154051000EA 57.5 EUR
ACRO154051000 ACRO154055000
Sodium benzenesulphinate 97%
Sodium benzenesulphinate
Fórmula: C₆H₅NaO₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013135
Número CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure