Print…
Cysteaminium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
153770250 153771000 153770050 153775000
ACRO153770250EA 54.8 EUR
ACRO153770250 ACRO153771000 ACRO153770050 ACRO153775000
Cysteaminium chloride 98%
Cysteaminium chloride
Fórmula: C₂H₇NS·HCl
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012904
Número CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Loss on drying ≤1 % (50 °C, 4 h, 100 mmHg)
Titration with KIO3 ≥97.5 %