Print…
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2-Dimethoxyethanamine
153340250 153341000 153345000 153340025
ACRO153340250EA 43.4 EUR
ACRO153340250 ACRO153341000 ACRO153345000 ACRO153340025
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₄H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 135…139 °C (95 mmHg)
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008135
Número CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %