Print…
Cloroformato de benzilo 97% (w/w) estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: CBZ-Cl (Z-Cl)
152940050 152941000 152940025 152945000
ACRO152940050EA 39.4 EUR
ACRO152940050 ACRO152941000 ACRO152940025 ACRO152945000
Cloroformato de benzilo 97% (w/w) estabilizada
Cloroformato de benzilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Ponto de ebulição: 178…180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1.2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000640
Número CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
Additional info benzyl chloride during storage
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Stabilizer 0.1 % anhydrous sodium carbonate
Phosgene ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Acidity (HCl) ≤0.3 %
Benzyl alcohol ≤0.5 %